missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPP1R36 Monoclonal Antibody (OTI5F6), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17591634
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17591634 30 μL 30 microlitros
17571634 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17591634

Marca: Origene Technologies TA809429S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PPP1R36 Monoclonal antibody specifically detects PPP1R36 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno PPP1R36
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5F6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica DUSP4
N.º de referencia del gen Q13115
Alias de gen C14orf50; PPP1R36; Protein phosphatase 1 regulatory subunit 36; protein phosphatase 1, regulatory subunit 36
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-257 of human DUSP4 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1846
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.