Learn More
Melford PPO
Descripción
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
- Substance Name: 2, 5-Diphenyloxazole
- CAS Number: 92-71-7
- Molecular Formula: C15H11NO
- Molecular Weight: 221.25 g/mol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PPO [2, 5-Diphenyloxazole] |
| CAS | 92-71-7 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 kg |
| Peso molecular (g/mol) | 221.25 |