Learn More
PPIL4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7204923 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16810294 20 μL 20 microlitros
16800294 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16810294
Marca: Proteintech 125381AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene is a member of the cyclophilin family of peptidylprolyl isomerases. The cyclophilins are a highly conserved family, members of which play an important role in protein folding, immunosuppression by cyclosporin A, and infection of HIV-1 virions.
Especificaciones
Antígeno PPIL4
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.26 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PPIL4
N.º de referencia del gen Q8WUA2, Q9CXG3
Alias de gen Cyclophilin like protein PPIL4, HDCME13P, PPIase, PPIL4, Rotamase PPIL4
Símbolos de los genes Ppil4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PPIL4 Fusion Protein Ag3249
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 361449, 67418, 85313
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG