missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPIL1 Monoclonal Antibody (OTI2F1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17532953
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17532953 30 μL 30 microlitros
17512953 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17532953

Marca: Origene Technologies TA803711S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PPIL1 Monoclonal antibody specifically detects PPIL1 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno PPIL1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2F1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MTDH
N.º de referencia del gen Q86UE4
Alias de gen 1110060O10Rik; AI327391; CGI-124; cyclophilin like 1; cyclophilin-related gene 1; CYPL1; hCyPX; peptidyl-prolyl cis-trans isomerase; peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-like 1; peptidylprolyl isomerase (cyclophilin)-like 1; peptidylprolyl isomerase like 1; peptidylprolyl isomerase-like 1; PPIase; PPIL1; Rotamase PPIL1; UNQ2425/PRO4984
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 70-582 of human MTDH produced in SF9 cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 92140
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.