Learn More
PPIL1 Monoclonal Antibody (OTI2F1), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200014578
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17532953 30 μL 30 microlitros
17512953 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17532953 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA803711S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Mouse Monoclonal Antibody
PPIL1 Monoclonal antibody specifically detects PPIL1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Antígeno PPIL1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2F1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MTDH
N.º de referencia del gen Q86UE4
Alias de gen 1110060O10Rik; AI327391; CGI-124; cyclophilin like 1; cyclophilin-related gene 1; CYPL1; hCyPX; peptidyl-prolyl cis-trans isomerase; peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-like 1; peptidylprolyl isomerase (cyclophilin)-like 1; peptidylprolyl isomerase like 1; peptidylprolyl isomerase-like 1; PPIase; PPIL1; Rotamase PPIL1; UNQ2425/PRO4984
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 70-582 of human MTDH produced in SF9 cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 92140
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a