missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PPIG Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17828712
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17828712 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17828712

Marca: Invitrogen™ PA5142512

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 1:1,000.

Structural Maintenance of Chromosomes (SMC) family proteins play critical roles in various nuclear events that require structural changes of chromosomes, including mitotic chromosome organization, DNA recombination and repair and global transcriptional repression. The chromo proteins are conserved in eukaryotes and lead to mitotic chromosome segregation defects. This suggests a critical function of SMC family proteins in mitotic chromosome dynamics. SMC1 and SMC3 form a heterodimeric complex required for metaphase progression in mitotic cells. Specifically this SMC1/SMC3 complex is responsible for sister chromatid cohesion during metaphase. Mutations in the gene can lead to Cornelia de Lange syndrome 2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PPIG
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PPIG
N.º de referencia del gen Q13427
Alias de gen AU019516; AU022200; B230312B02Rik; CARS-cyclophilin; CARS-Cyp; CASP10; Clk-associating RS-cyclophilin; Cyclophilin G; CYP; Matrin cyclophilin; matrin cyclophilin (matrin-cyp); matrin-cyp; MGC133241; OTTHUMP00000204761; OTTHUMP00000204762; Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase G; peptidylprolyl isomerase G; peptidyl-prolyl isomerase G; peptidylprolyl isomerase G (cyclophilin G); peptidyl-prolyl isomerase G (cyclophilin G); PPIase G; PPIG; Rotamase G; SCAF10; SR-cyclophilin; SRCyp; SR-cyp; SR-related CTD-associated factor 10
Símbolos de los genes PPIG
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Peptide with sequence C-RDHNSSNNSREKKAD.
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9360
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.