missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPCS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16848024 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16848024 150 μL 150 microlitros
16858024 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16848024

Marca: Proteintech 180011AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Biosynthesis of coenzyme A (CoA) from pantothenic acid (vitamin B5) is an essential universal pathway in prokaryotes and eukaryotes. PPCS (EC 6.3.2.5), one of the last enzymes in this pathway, converts phosphopantothenate to phosphopantothenoylcysteine (Daugherty et al., 2002 ).

Especificaciones

Antígeno PPCS
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.24 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PPCS
N.º de referencia del gen Q8VDG5, Q9HAB8
Alias de gen COAB, PPC synthetase, PPCS
Símbolos de los genes PPCS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PPCS Fusion Protein Ag12491
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 106564, 298490, 79717
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.