missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PPCDC Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (008)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16314274
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16314274 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16314274

Marca: Invitrogen™ MA530776

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

This product is preservative free. It is recommended to add sodium azide to avoid contamination (final concentration 0.05%-0.1%). Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire. This antibody has specificity for Human PPC-DC/PPCDC.

Biosynthesis of coenzyme A (CoA) from pantothenic acid (vitamin B5) is an essential universal pathway in prokaryotes and eukaryotes. PPCDC, one of the last enzymes in this pathway, converts phosphopantothenoylcysteine to 4-prime-phosphopantetheine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PPCDC
Aplicaciones ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 008
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica PPCDC
N.º de referencia del gen Q96CD2
Alias de gen 1810057I13Rik; 8430432M10Rik; Coac; hypothetical protein MDS018; MDS018; Phosphopantothenoylcysteine decarboxylase; Ppcdc; PPC-DC; RGD1306267; UNQ9365/PRO34154
Símbolos de los genes PPCDC
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human PPC-DC/PPCDC Protein (Met1-Ser204).
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 60490
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.