missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PPCDC Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA542852
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Peptide sequence: VTTERAKHFY SPQDIPVTLY SDADEWEIWK SRSDPVLHID LRRWADLLLV Sequence homology: Cow: 86%; Dog: 100%; Guinea Pig: 93%; Horse: 86%; Human: 100%; Mouse: 93%; Rabbit: 93%; Rat: 100%.
Biosynthesis of coenzyme A (CoA) from pantothenic acid (vitamin B5) is an essential universal pathway in prokaryotes and eukaryotes. PPCDC, one of the last enzymes in this pathway, converts phosphopantothenoylcysteine to 4-prime-phosphopantetheine.
Especificaciones
| PPCDC | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PPCDC | |
| 1810057I13Rik; 8430432M10Rik; Coac; hypothetical protein MDS018; MDS018; Phosphopantothenoylcysteine decarboxylase; Ppcdc; PPC-DC; RGD1306267; UNQ9365/PRO34154 | |
| Rabbit | |
| Protein A | |
| RUO | |
| 60490 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide | |
| Q96CD2 | |
| PPCDC | |
| Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human PPCDC (aa 51-100). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido