Learn More
Abnova™ Sonda FISH PPARG/CEN3q
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
200 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
200 microlitros
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
| Formato | Tube |
| Para utilizar con (aplicación) | Hibridación in situ fluorescente (célula) |
| génica | receptor activado por proliferadores de peroxisomas gamma |
| Alias de gen | CIMT1,NR1C3,PPARG1,PPARG2,PPARgamma |
| Símbolo de gen | PPARG |
| ID de gen (Entrez) | 5468 |
| Tipo de producto | ADN/ARN |
| Cantidad | 200 μl |
| Formulario | Líquido |