missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPARA Monoclonal Antibody (OTI2E7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200011273
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17579491 30 μL 30 microlitros
17559491 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17579491 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA503543S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PPARA Monoclonal antibody specifically detects PPARA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno PPARA
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E7
Concentración 0.68 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PPARA
N.º de referencia del gen Q07869
Alias de gen 4933429D07Rik; AW742785; hPPAR; I79_022392; MGC2237; MGC2452; Nr1c1; nuclear hormone receptor; nuclear receptor; nuclear receptor subfamily 1 group C member 1; peroxisome proliferative activated receptor alpha; peroxisome proliferative activated receptor, alpha; peroxisome proliferative activated receptor, alpha isoform 1; peroxisome proliferator; peroxisome proliferator activated receptor; peroxisome proliferator activated receptor alpha; peroxisome proliferator-activated nuclear receptor alpha variant 3; peroxisome proliferator-activated receptor alpha; PPAR; PPAR ALPHA; Ppara; PPARALPHA; PPAR-alpha; proliferator-activated receptor alpha; transcription factor belonging to the nuclear receptor superfamily
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 145-420 of human PPARA produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5465
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.