missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPARA Monoclonal Antibody (OTI2E7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17559491
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17559491 100 μL 100 microlitros
17579491 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17559491 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA503543

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Peroxisome proliferator-activated receptor alpha (PPARA) is a member of the nuclear hormone receptor subfamily. Upon activation, PPARA forms heterodimers with retinoid X receptors (RXRs), and functions to regulatetranscrption of specific gene sequences. In particular, PPARA controls genes involved in the peroxisomal and mitochondrial beta oxidation pathways, fatty acid uptake, and triglyceride catabolism in the liver and skeletal muscle. PPARA also has anti-inflammatory and anti-proliferative effects and prevents the proatherogenic effects of cholesterol accumulation in macrophages by stimulating cholesterol efflux. PPARA is the main target of fibrate drugs; hypolipidemic agents used in the treatment of dyslipidemia and the prevention of cardiovascular disease. They could also be used for the treatment of type II diabetes.

Especificaciones

Antígeno PPARA
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E7
Concentración 0.68 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PPARA
N.º de referencia del gen Q07869
Alias de gen NR1C1, PPAR, PPARalpha, hPPAR
Símbolos de los genes PPARA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 145-420 of human PPARA produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5465
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.