Learn More
PP11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7209152 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16878024 20 μL 20 microlitros
16868024 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16878024
Marca: Proteintech 180021AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes a protein with protease activity and is expressed in the placenta. The protein may be useful as a tumor marker. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this protein.
Especificaciones
Antígeno PP11
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.23 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ENDOU
N.º de referencia del gen P21128, Q3V188
Alias de gen 26 serine protease, ENDOU, P11, Placental protein 11, PP11, Protein endoU, PRSS26
Símbolos de los genes Endou
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PP11 Fusion Protein Ag12494
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19011, 680317, 8909
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG