Learn More
Invitrogen™ PP1 alpha/beta/gamma Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL1677)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17899655
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
17899655 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 17899655 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA547138
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial.
PP1 is a serine/threonine specific protein phosphatase known to be involved in the regulation of a variety of cellular processes, such as cell division, glycogen metabolism, muscle contractility, protein synthesis, and HIV-1 viral transcription Increased PP1 activity has been observed in the end stage of heart failure Studies suggest that PP1 is an important regulator of cardiac function and that PP1 deregulation is implicated in diabetes and multiple types of cancer PP1 alpha is one of the three catalytic subunits of protein phosphatase 1 (PP1) This broadly expressed gene encodes the alpha subunit of the PP1 complex that associates with over 200 regulatory proteins to form holoenzymes which dephosphorylate their biological targets with high specificity PP1 beta encodes the beta isozyme and PP1 gamma encodes the gamma isozyme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno PP1 alpha/beta/gamma
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon HL1677
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
N.º de referencia del gen P29466, P48729, Q8N752
Alias de gen HEL-S-80p; NSLH2; PP1A; PP-1A; PP1alpha; PP1B; PP-1B; PP1beta; PP1C; PP-1G; PPP1A; PPP1CD; PPP1G; protein phosphatase 1 catalytic subunit alpha; protein phosphatase 1 catalytic subunit beta; protein phosphatase 1 catalytic subunit gamma
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment of human PP1.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 122011, 1452, 834
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.