Learn More
Hirschmann™ Embudos de polipropileno
Código de producto. 10092751
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
40 mm
75 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) unitSize
10092751 40 mm paquete de 24
10286581 120 mm paquete de 12
10358231 100 mm paquete de 12
10184341 150 mm paquete de 12
10308671 75 mm paquete de 12
5 options
Código de producto. 10092751
Marca: Hirschmann™ 7750103
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For use with various laboratory applications
  • Transparent
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 40 mm
Material Polypropylene
Altura (métrico) 65 mm
Longitud del tubo (métrico) 35mm
Cantidad 24/Pk.