Learn More
Multiroir™ Cajón de polipropileno apilable
Descripción
- Blanco
- Conjunto deslizante;
- Apilable
- Tapa incluida
Información de órdenes
Color
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 L |
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Cajón |
| Cantidad | 1 unidad |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 410 x 320 x 220 mm |
| Longitud (métrico) | 410 mm |
| Anchura (métrico) | 320 mm |
| Altura (métrico) | 220 mm |