Especificaciones
| Tipo | Prensa de pastillas |
| Tensión | 220/230 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Para utilizar con (equipo) | Anillos de acero de 40/32 mm de diámetro |
| Incluye | 5 anillos de acero |
| Material | Polipropileno |
| Peso (métrico) | 345 kg |