Learn More
RETSCH Prensas de pastillas PP 40
Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Anillos de acero de 40/32 mm de diámetro
Anillos de acero de 40/35mm de diámetro
Anillos de acero de 51,5/35mm de diámetro
Vasos de aluminio de 40 mm de diám.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Prensa de pastillas |
| Tensión | 220/230 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Para utilizar con (equipo) | Vasos de aluminio de 40 mm de diám. |
| Incluye | Tubo de embudo con precinto y 20 vasos |
| Material | Polipropileno |
| Peso (métrico) | 345 kg |