Descripción
Las gradillas de cable de acero resistentes a la corrosión y a productos químicos (disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles) están recubiertas con epoxi con curado térmico
- Resistentes a un intervalo de temperatura de -223 °C (-369 °F) a 121 °C (250 °F)
- Consta de orificios cuadrados, tres cubiertas, un fondo de rejilla ranurado y bordes reforzados de resistencia superior
- Las gradillas naranjas se pueden utilizar para la advertencia de peligro biológico; mientras que, el amarillo se puede emplear para la advertencia de material radiactivo
- Los revestimientos de epoxi no se ven afectados por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
- Capacidad de almacenamiento de 40 a 108 tubos (cinco diámetros diferentes de tubos de ensayo)
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Azul |
| Admite | Tubos (13 a 16 mm) |
| Material | Acero con revestimiento de epoxi |
| Posiciones | 48 |
| Forma | Rectangular |
| Apilables | Yes, When Empty |
| Esterilidad | No estéril |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 9,5 x 3,6 x 2,5 pulg (242 x 92 x 64 mm) |
| Longitud (métrico) | 242 mm |
| Mostrar más |