Description
- Los revestimientos de epoxi no se ven afectados por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
- Resistentes a un intervalo de temperatura de - 223°C a 121°C
- Esterilizable en autoclave
- Constan de orificios cuadrados, tres cubiertas, un fondo de rejilla ranurado y bordes reforzados de resistencia superior
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Azul |
| Admite | Tubos (20 a 25 mm) |
| Material | Acero con revestimiento de epoxi |
| Posiciones | 80 |
| Forma | Rectángulo |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 293 x 242 x 83 mm |
| Longitud (métrico) | 293 mm |
| Longitud (imperial) | 11,56 in |
| Anchura (imperial) | 9,56 in |
| Show More |