Learn More
Bel-Art™ Soportes para bolsas para riesgos biológicos Poxygrid™
Código de producto. p-31547 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (imperial):
7,3 in
14,6 in
Altura (imperial):
20,5 in
23,5 in
29,5 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (imperial) Altura (imperial) unitSize
12370619 14,6 in 29,5 in cada uno
10287143 7,3 in 20,5 in cada uno
12360619 14,6 in 23,5 in cada uno
3 options
Código de producto. 12370619
Marca: Bel-Art™ H131890000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El resistente soporte de alambre mantiene las bolsas abiertas mientras que un anillo enganchado separado que descansa sobre la parte superior las mantiene firmemente en su lugar
  • Cable de acero con revestimiento de epoxi de color naranja brillante indicador de riesgo biológico
  • Resistente a la corrosión y a productos químicos; no se ven afectados por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
  • Soportará un rango de temperaturas de -223 °C a 121 °C
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Descripción Bastidor de alambre con revestimiento de epoxi circular con anillo enganchado fácil de usar sobre una parte superior
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Naranja
Desechables Reusable
Para utilizar con (aplicación) Para mantener las bolsas de riesgo biológico abiertas y listas para su uso
Para utilizar con (equipo) Bolsas para riesgos biológicos de 762 × 609 mm (36 × 24 pulg., An. x Al.) 01-814-3, 01-814C, 01-815C, 01-826-7, 01-826C, 01-827D, 01-828D, 01-828-033, 01-829D, 01-831A, 01-832A
Material Cable con revestimiento de epoxi
Intervalo de temperatura (imperial) De -369° a +250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -223 °C a +121 °C
Anchura (imperial) 14.6 in.
Anchura (métrico) 37 cm
Altura (imperial) 29,5 in
Altura (métrico) 75 cm
Diámetro (imperial) 14,6 in
Diámetro (métrico) 37 cm
Tipo de producto Soporte para bolsas para riesgos biológicos Poxygrid™