Learn More
Brady™ Cinta de etiquetado de vinilo PowerMark™
Código de producto. 11592635
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15,24 m x 101,6 mm
15,24 m x 152,4 mm
15,24 m x 203,20 mm
15,24 m x 254 mm
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Dorado
Gris
Marrón
Morado
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensions (LxW) Color unitSize
11592635 15,24 m x 101,6 mm Naranja cada uno
11552695 15,24 m x 152,4 mm Negro cada uno
11502645 15,24 m x 101,6 mm Negro cada uno
11532655 15,24 m x 203,20 mm Negro cada uno
11542705 15,24 m x 254 mm Negro cada uno
11572635 15,24 m x 101,6 mm Azul cada uno
11522695 15,24 m x 152,4 mm Azul cada uno
11502655 15,24 m x 203,20 mm Azul cada uno
11512705 15,24 m x 254 mm Azul cada uno
11532645 15,24 m x 101,6 mm Marrón cada uno
11562655 15,24 m x 203,20 mm Marrón cada uno
11582695 15,24 m x 152,4 mm Marrón cada uno
11572705 15,24 m x 254 mm Marrón cada uno
11562695 15,24 m x 152,4 mm Dorado cada uno
11542655 15,24 m x 203,20 mm Dorado cada uno
11512645 15,24 m x 101,6 mm Dorado cada uno
11552705 15,24 m x 254 mm Dorado cada uno
11582635 15,24 m x 101,6 mm Verde cada uno
11532695 15,24 m x 152,4 mm Verde cada uno
11512655 15,24 m x 203,20 mm Verde cada uno
11522705 15,24 m x 254 mm Verde cada uno
11522645 15,24 m x 101,6 mm Gris cada uno
11572695 15,24 m x 152,4 mm Gris cada uno
11552655 15,24 m x 203,20 mm Gris cada uno
11562705 15,24 m x 254 mm Gris cada uno
11542695 15,24 m x 152,4 mm Naranja cada uno
11522655 15,24 m x 203,20 mm Naranja cada uno
11542645 15,24 m x 101,6 mm Morado cada uno
11532705 15,24 m x 254 mm Naranja cada uno
11592695 15,24 m x 152,4 mm Morado cada uno
11572655 15,24 m x 203,20 mm Morado cada uno
11582705 15,24 m x 254 mm Morado cada uno
11562635 15,24 m x 101,6 mm Rojo cada uno
11512695 15,24 m x 152,4 mm Rojo cada uno
11592645 15,24 m x 203,20 mm Rojo cada uno
11502705 15,24 m x 254 mm Rojo cada uno
11542635 15,24 m x 101,6 mm Blanco cada uno
11572645 15,24 m x 203,20 mm Blanco cada uno
11552645 15,24 m x 152,4 mm Blanco cada uno
11582655 15,24 m x 254 mm Blanco cada uno
11552635 15,24 m x 101,6 mm Amarillo cada uno
11562645 15,24 m x 152,4 mm Amarillo cada uno
11582645 15,24 m x 203,20 mm Amarillo cada uno
43 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11592635
Brand: Brady™ 013543
This item is not returnable. View return policy
Brady's B-595 vinyl will adhere to difficult low surface energy items, including: PVC piping, blow-molded equipment cases, ABS plastics, powder-coated surfaces and equipment made from recycled plastics. PowerMark™ Vinyl Labelling Tape also excels at sticking to highly textured surfaces.
  • Brady's B-595 vinyl will adhere to difficult low surface energy items, including: PVC piping, blow-molded equipment cases, ABS plastics, powder-coated surfaces and equipment made from recycled plastics.
  • The B-595 material also excels at sticking to highly textured surfaces such as painted cinder block walls, finished uneven wood, textured plastics, rough-pipes and paper-jacketed pipes.
Specifications
Certificaciones/conformidad Conforme a RoHS 2005/618/CE MCV corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE
Descripción Exteriores
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Naranja
Acabado Satinado
Formato Rollo
Material Vinilo
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Cinta de marcado
Para utilizar con (aplicación) Para marcadores de tuberías, cintas de flecha, marcado de talleres, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo.
Para utilizar con (equipo) Impresora BBP85, MarkWare
Satinado 50 unidades Gardner, 60°
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 1 Roll/Box
Cantidad 1 unidad
Tipo de software MarkWare
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +180°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +82 °C
Grosor (imperial) 0.004 in.
Grosor (métrico) 0,024 mm
Dimensions (LxW) 15,24 m x 101,6 mm
Longitud (imperial) 50 ft.
Longitud (métrico) 15 m
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 100 mm
Alternate Part Number B85-100x15M-595-OR