Learn More
Brady™ Cinta de etiquetado de vinilo PowerMark™
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15,24 m x 101,6 mm
15,24 m x 152,4 mm
15,24 m x 203,20 mm
15,24 m x 254 mm
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Dorado
Gris
Marrón
Morado
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Brady's B-595 vinyl will adhere to difficult low surface energy items, including: PVC piping, blow-molded equipment cases, ABS plastics, powder-coated surfaces and equipment made from recycled plastics.
- The B-595 material also excels at sticking to highly textured surfaces such as painted cinder block walls, finished uneven wood, textured plastics, rough-pipes and paper-jacketed pipes.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conforme a RoHS 2005/618/CE MCV corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE |
| Descripción | Exteriores |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Rojo |
| Acabado | Satinado |
| Formato | Rollo |
| Material | Vinilo |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Tipo de producto | Cinta de marcado |
| Para utilizar con (aplicación) | Para marcadores de tuberías, cintas de flecha, marcado de talleres, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo. |
| Mostrar más |