Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Etiquetas preimpresas personalizadas
- Brady™ Cinta de etiquetado de vinilo PowerMark™
Brady™ Cinta de etiquetado de vinilo PowerMark™
Código de producto. 11542655
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15,24 m x 101,6 mm
15,24 m x 152,4 mm
15,24 m x 203,20 mm
15,24 m x 254 mm
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Dorado
Gris
Marrón
Morado
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
| Código de producto. | Dimensions (LxW) | Color | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11542655 | 15,24 m x 203,20 mm | Dorado | cada uno |
| 11552695 | 15,24 m x 152,4 mm | Negro | cada uno |
| 11502645 | 15,24 m x 101,6 mm | Negro | cada uno |
| 11532655 | 15,24 m x 203,20 mm | Negro | cada uno |
| 11542705 | 15,24 m x 254 mm | Negro | cada uno |
| 11572635 | 15,24 m x 101,6 mm | Azul | cada uno |
| 11522695 | 15,24 m x 152,4 mm | Azul | cada uno |
| 11502655 | 15,24 m x 203,20 mm | Azul | cada uno |
| 11512705 | 15,24 m x 254 mm | Azul | cada uno |
| 11532645 | 15,24 m x 101,6 mm | Marrón | cada uno |
| 11562655 | 15,24 m x 203,20 mm | Marrón | cada uno |
| 11582695 | 15,24 m x 152,4 mm | Marrón | cada uno |
| 11572705 | 15,24 m x 254 mm | Marrón | cada uno |
| 11562695 | 15,24 m x 152,4 mm | Dorado | cada uno |
| 11512645 | 15,24 m x 101,6 mm | Dorado | cada uno |
| 11552705 | 15,24 m x 254 mm | Dorado | cada uno |
| 11582635 | 15,24 m x 101,6 mm | Verde | cada uno |
| 11532695 | 15,24 m x 152,4 mm | Verde | cada uno |
| 11512655 | 15,24 m x 203,20 mm | Verde | cada uno |
| 11522705 | 15,24 m x 254 mm | Verde | cada uno |
| 11522645 | 15,24 m x 101,6 mm | Gris | cada uno |
| 11572695 | 15,24 m x 152,4 mm | Gris | cada uno |
| 11552655 | 15,24 m x 203,20 mm | Gris | cada uno |
| 11562705 | 15,24 m x 254 mm | Gris | cada uno |
| 11542695 | 15,24 m x 152,4 mm | Naranja | cada uno |
| 11592635 | 15,24 m x 101,6 mm | Naranja | cada uno |
| 11522655 | 15,24 m x 203,20 mm | Naranja | cada uno |
| 11542645 | 15,24 m x 101,6 mm | Morado | cada uno |
| 11532705 | 15,24 m x 254 mm | Naranja | cada uno |
| 11592695 | 15,24 m x 152,4 mm | Morado | cada uno |
| 11572655 | 15,24 m x 203,20 mm | Morado | cada uno |
| 11582705 | 15,24 m x 254 mm | Morado | cada uno |
| 11562635 | 15,24 m x 101,6 mm | Rojo | cada uno |
| 11512695 | 15,24 m x 152,4 mm | Rojo | cada uno |
| 11592645 | 15,24 m x 203,20 mm | Rojo | cada uno |
| 11502705 | 15,24 m x 254 mm | Rojo | cada uno |
| 11542635 | 15,24 m x 101,6 mm | Blanco | cada uno |
| 11572645 | 15,24 m x 203,20 mm | Blanco | cada uno |
| 11552645 | 15,24 m x 152,4 mm | Blanco | cada uno |
| 11582655 | 15,24 m x 254 mm | Blanco | cada uno |
| 11552635 | 15,24 m x 101,6 mm | Amarillo | cada uno |
| 11562645 | 15,24 m x 152,4 mm | Amarillo | cada uno |
| 11582645 | 15,24 m x 203,20 mm | Amarillo | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11542655
Marca: Brady™ 013558
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Brady's B-595 vinyl will adhere to difficult low surface energy items, including: PVC piping, blow-molded equipment cases, ABS plastics, powder-coated surfaces and equipment made from recycled plastics.
- The B-595 material also excels at sticking to highly textured surfaces such as painted cinder block walls, finished uneven wood, textured plastics, rough-pipes and paper-jacketed pipes.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conforme a RoHS 2005/618/CE MCV corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE |
| Descripción | Exteriores |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Dorado |
| Acabado | Satinado |
| Formato | Rollo |
| Material | Vinilo |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Tipo de producto | Cinta de marcado |
| Para utilizar con (aplicación) | Para marcadores de tuberías, cintas de flecha, marcado de talleres, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo. |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora BBP85, MarkWare |
| Satinado | 50 unidades Gardner, 60° |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| N.° por paquete | 1 Roll/Box |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de software | MarkWare |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -40°F to +180°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a +82 °C |
| Grosor (imperial) | 0.004 in. |
| Grosor (métrico) | 0,024 mm |
| Dimensions (LxW) | 15,24 m x 203,20 mm |
| Longitud (imperial) | 50 ft. |
| Longitud (métrico) | 15 m |
| Anchura (imperial) | 8 in. |
| Anchura (métrico) | 200 mm |
| Alternate Part Number | B85-200x15M-595-GD |
| Mostrar más Mostrar menos |