Learn More
Brady™ Cinta de etiquetado de vinilo reflectante PowerMark™
Código de producto. 11562675
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
178 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
11562675 100 mm cada uno
11592675 178 mm cada uno
11522685 250 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11562675 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 013580
The reflective quality of the material makes PowerMark™ Reflective Vinyl Labeling Tape ideal for reading labels in low light conditions (with flashlights).
  • Etiquetas para impresora
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase 1, Reglamento Fed. L-S– 300
Descripción Cinta BBP85: 100 mm, color plateado, reflectante
Tipo de adhesivo Acrílico
Color Plata
Acabado Satinado
Material Vinilo reflectante
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Cinta de marcado
Para utilizar con (aplicación) Adecuada para su uso en exteriores
Para utilizar con (equipo) BBP85, PowerMark
Satinado 100 unidades Gardner
Etiquetas por fila 1
Vida útil 1 año
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 1 Roll/Box
Cantidad 1 unidad
Tipo de software MarkWare
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Resistencia a la tracción PSTC-31: 2,25 Nm (20 lb./pulg.) (350 N/100 mm)
Grosor (imperial) 0,0055 in
Grosor (métrico) 0,034 mm
Dimensions (LxW) 10.06 m x 101.6 mm
Longitud (imperial) 33 ft.
Longitud (métrico) 10 m
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 100 mm
Alternate Part Number B85-100x10M-584-SV