Learn More
Brady™ Cinta de etiquetado de poliéster PowerMark™
Código de producto. 11512675
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Naranja
Transparente
Anchura (métrico):
100 mm
150 mm
175 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Anchura (métrico) unitSize
11512675 Naranja 175 mm cada uno
11502665 Transparente 100 mm cada uno
11532665 Naranja 100 mm cada uno
11512665 Blanco 100 mm cada uno
11522665 Amarillo 100 mm cada uno
11552665 Blanco 150 mm cada uno
11542665 Transparente 150 mm cada uno
11562665 Amarillo 150 mm cada uno
11582665 Transparente 175 mm cada uno
11592665 Blanco 175 mm cada uno
11502675 Amarillo 175 mm cada uno
11522675 Transparente 250 mm cada uno
11532675 Blanco 250 mm cada uno
11542675 Amarillo 250 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 11512675 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 013575
PowerMark™ Polyester Labeling Tape for labelling stainless steel and smooth surfaces. Applies best to very smooth surfaces and ideal for mounting to rigid panels. B-569 adheres to smooth surfaces with the same durability as B-595.
  • Etiquetas para impresora
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Descripción Cinta BBP85: B-569, 178 mm, color naranja
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento None
Color Naranja
Acabado Gloss
Formato Continuous
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Cinta de marcado
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Para marcadores de tuberías, cintas de flecha, marcado de talleres, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo.
Para utilizar con (equipo) BBP85, PowerMark Industrial Sign and Label Printer
Satinado 80 unidades Gardner
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 1 Roll/Box
Cantidad 1 unidad
Tipo de software MarkWare
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +212°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +100 °C
Resistencia a la tracción 14,29 kg/cm (45 lb/in)
Grosor (imperial) 0.003 in.
Grosor (métrico) 0,019 mm
Dimensions (LxW) 15.24 m x 177.80 mm
Longitud (imperial) 50 ft.
Longitud (métrico) 15 m
Anchura (imperial) 7 in.
Anchura (métrico) 175 mm
Alternate Part Number B85-178x15M-569-OR