Learn More
Brady™ Cinta de etiquetado de poliéster PowerMark™
Código de producto. 11512665
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Naranja
Transparente
Anchura (métrico):
100 mm
150 mm
175 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11512665
Marca: Brady™ 013565
PowerMark™ Polyester Labeling Tape for labelling stainless steel and smooth surfaces. Applies best to very smooth surfaces and ideal for mounting to rigid panels. B-569 adheres to smooth surfaces with the same durability as B-595.
  • Etiquetas para impresora
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Descripción Cinta BBP85: B-569, 100 mm, color blanco
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento None
Color Blanco
Acabado Gloss
Formato Continuous
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Cinta de marcado
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Para marcadores de tuberías, cintas de flecha, marcado de talleres, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo.
Para utilizar con (equipo) BBP85, PowerMark Industrial Sign and Label Printer
Satinado 80 unidades Gardner
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 1 Roll/Box
Cantidad 1 unidad
Tipo de software MarkWare
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +212°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +100 °C
Resistencia a la tracción 14,29 kg/cm (45 lb/in)
Grosor (imperial) 0.003 in.
Grosor (métrico) 0,019 mm
Dimensions (LxW) 15.24 m x 101.6 mm
Longitud (imperial) 50 ft.
Longitud (métrico) 15 m
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 100 mm
Alternate Part Number B85-100x15M-569-WT