Descripción
- Guantes de protección mecánica
- Supera el nivel 5 de resistencia a los cortes establecido en la norma EN 388.
- Puño extralargo para proteger mejor el antebrazo.
- Revestimiento de inmersión ¾ repelente a los líquidos, que protegiendo la piel de soluciones desagradables.
- Buena resistencia al contacto térmico.
- Ofrece un nivel 2 de protección según la norma EN 407, es decir, permiten manipular objetos calientes de forma segura.
- Acabado agrietado de caucho natural para un agarre firme.
- Gracias a su larga vida útil, proporcionan una solución altamente rentable.
- De color verde jaspeado para disimular la suciedad.
- Se puede lavar sin problemas, sin que el color pierda fuerza o se desvanezca.
Aplicaciones
- Manipulación de cargas pesadas u objetos con bordes metálicos
- Manipulación de residuos: reciclaje y clasificación (vidrio, latas y piezas metálicas)
- Manipulación de láminas de vidrio y objetos afilados
- Manipulación de chapas metálicas y corte de piezas secas, pintadas o galvanizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Fibras de aramida de Dupont™ Kevlar™ |
| Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, Norma de CATEGORÍA III EN 388: X543, EN 407 |
| Material del manguito | Fibras de aramida de Dupont™ Kevlar™ |
| Coating Material | Natural Rubber |
| Color | Blue |
| Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
| Acabado exterior | Fruncido |
| Hand | Specific |
| Latex Free | No |
| Material | Cotton |
| Mostrar más |