Learn More
Ansell™ Guantes pesados de fibra de aramida PowerFlex™ serie 80-658
Código de producto. 11736723 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
11736723 9 12 pares
11726723 10 12 pares
12647011 11 12 pares
12657011 6 12 pares
11725834 8 12 pares
15646906 7 12 pares
6 options
Código de producto. 11736723
Marca: Ansell™ 80658090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados con una estructura de triple capa que se compone de acero, fibra de vidrio y Dupont™ Kevlar™ aramid fiber™ para conseguir resistencia a cortes, astillas y rebabas.
  • Guantes de protección mecánica
  • Supera el nivel 5 de resistencia a los cortes establecido en la norma EN 388.
  • Puño extralargo para proteger mejor el antebrazo.
  • Revestimiento de inmersión ¾ repelente a los líquidos, que protegiendo la piel de soluciones desagradables.
  • Buena resistencia al contacto térmico.
  • Ofrece un nivel 2 de protección según la norma EN 407, es decir, permiten manipular objetos calientes de forma segura.
  • Acabado agrietado de caucho natural para un agarre firme.
  • Gracias a su larga vida útil, proporcionan una solución altamente rentable.
  • De color verde jaspeado para disimular la suciedad.
  • Se puede lavar sin problemas, sin que el color pierda fuerza o se desvanezca.
Aplicaciones
  • Manipulación de cargas pesadas u objetos con bordes metálicos
  • Manipulación de residuos: reciclaje y clasificación (vidrio, latas y piezas metálicas)
  • Manipulación de láminas de vidrio y objetos afilados
  • Manipulación de chapas metálicas y corte de piezas secas, pintadas o galvanizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Fibras de aramida de Dupont™ Kevlar™
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, Norma de CATEGORÍA III EN 388: X543, EN 407
Material del manguito Fibras de aramida de Dupont™ Kevlar™
Coating Material Latex
Color Blue
Cut Resistance Rating ANSI A5
Acabado exterior Fruncido
Hand Specific
Latex Free No
Material Cotton
Tipo de producto Guantes de peso alto
Tamaño 9
Estilo de puño de los guantes Muñeca de malla larga
Material de revestimiento Látex de caucho natural
Revestimiento Látex de caucho natural
Tipo de Palm Palma sumergida 3/4
Cantidad 72 par
Resistente a Buena resistencia a los cortes y al calor