Learn More
Ansell™ Guantes pesados de fibra de aramida PowerFlex™ serie 80-658
Código de producto. 11726723 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
11726723 10 12 pares
12647011 11 12 pares
12657011 6 12 pares
11725834 8 12 pares
11736723 9 12 pares
15646906 7 12 pares
6 options
Código de producto. 11726723
Marca: Ansell™ 80658100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados con una estructura de triple capa que se compone de acero, fibra de vidrio y Dupont™ Kevlar™ aramid fiber™ para conseguir resistencia a cortes, astillas y rebabas.
  • Guantes de protección mecánica
  • Supera el nivel 5 de resistencia a los cortes establecido en la norma EN 388.
  • Puño extralargo para proteger mejor el antebrazo.
  • Revestimiento de inmersión ¾ repelente a los líquidos, que protegiendo la piel de soluciones desagradables.
  • Buena resistencia al contacto térmico.
  • Ofrece un nivel 2 de protección según la norma EN 407, es decir, permiten manipular objetos calientes de forma segura.
  • Acabado agrietado de caucho natural para un agarre firme.
  • Gracias a su larga vida útil, proporcionan una solución altamente rentable.
  • De color verde jaspeado para disimular la suciedad.
  • Se puede lavar sin problemas, sin que el color pierda fuerza o se desvanezca.
Aplicaciones
  • Manipulación de cargas pesadas u objetos con bordes metálicos
  • Manipulación de residuos: reciclaje y clasificación (vidrio, latas y piezas metálicas)
  • Manipulación de láminas de vidrio y objetos afilados
  • Manipulación de chapas metálicas y corte de piezas secas, pintadas o galvanizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Fibras de aramida de Dupont™ Kevlar™
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, Norma de CATEGORÍA III EN 388: X543, EN 407
Material del manguito Fibras de aramida de Dupont™ Kevlar™
Coating Material Latex
Color Blue
Cut Resistance Rating ANSI A5
Acabado exterior Fruncido
Hand Specific
Latex Free No
Material Cotton
Tipo de producto Guantes de peso alto
Tamaño 10
Estilo de puño de los guantes Muñeca de malla larga
Material de revestimiento Látex de caucho natural
Revestimiento Látex de caucho natural
Tipo de Palm Palma sumergida 3/4
Cantidad 72 par
Resistente a Buena resistencia a los cortes y al calor