Learn More
Ansell Guantes con revestimiento de látex rugoso con alta resistencia ActivArmr™ 80-100
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Los guantes ofrecen un rendimiento mecánico general para una protección y una durabilidad máximas.
- El acabado rugoso en relieve del revestimiento de látex mejora el agarre tanto en condiciones secas como en condiciones húmedas.
- El revestimiento con tejido automático ofrece una superficie interior con una tensión óptima que mejora el ajuste y la flexibilidad.
- Diseñados para su uso en una amplia gama de aplicaciones de manipulación y transporte
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Coating Material | Látex rugoso |
| Color | Gris, Azul |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
| Hand | Específico |
| Latex Free | No |
| Material | Mezcla de algodón/poliéster |
| Tipo de producto | Guantes recubiertos por inmersión |
| Tamaño | 9 |
| Mostrar más |