Learn More
Invitrogen™ PowerEase™ Touch Power Supply
Código de producto. p-7244604
Change view
Click to view available options
Requisitos de alimentación:
VAC 230
Consumo máx.:
120 W
350 W
600 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Tipo de tapón:
Enchufe tipo G (enchufe de Reino Unido), tipo CEE 7/7 (UE)
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos de alimentación Consumo máx. unitSize Tipo de tapón
16630396 VAC 230 120 W cada uno -
16812550 VAC 230 350 W cada uno -
17266316 VAC 230 600 W cada uno Enchufe tipo G (enchufe de Reino Unido), tipo CEE 7/7 (UE)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16630396 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PS0121
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Invitrogen PowerEase Touch power supplies are user-friendly and easy to use with a 4.3-inch backlit LCD touchscreen. The touchscreen and user interface design make setting up custom protocols or selecting one of the pre-programmed gel electrophoresis and transfer methods a breeze.
Invitrogen PowerEase Touch power supplies are user-friendly and easy to use with a 4.3-inch backlit LCD touchscreen. The touchscreen and user interface design make setting up custom protocols or selecting one of the pre-programmed gel electrophoresis and transfer methods a breeze. PowerEase Touch power supplies offer four sets of output jacks that can be used simultaneously and three modes of operation: constant voltage, constant current, and constant power for flexibility of use and efficiency.
La fuente de alimentación PowerEase Touch de 120 W ofrece cuatro conjuntos de tomas de salida que se pueden utilizar simultáneamente, así como tres modos: tensión constante, corriente constante y potencia constante para una mayor flexibilidad de uso y eficacia. Nota: para una versión de 115 V CA (utilizada normalmente en América del Norte y Japón), consulte el n.º de catálogo PS0120.
Características:
  • Pantalla táctil LCD e interfaz de usuario con indicaciones de menú claras para un uso sencillo con la mano o el lápiz óptico
  • Diseño avanzado de interfaz de usuario/experiencia de usuario combinado con pantalla táctil LCD retroiluminada de 4,3 pulgadas para facilitar el uso y la comodidad en el seguimiento del progreso de la ejecución
  • Salida máxima de 300 V, 500 mA y 120 W
  • Ideal para aplicaciones como electroforesis de ADN/ARN, SDS-PAGE y PAGE nativo
  • Cuatro conjuntos de terminales de salida permiten el funcionamiento de varias unidades de electroforesis
  • Patas desplegables que permiten cambiar el ángulo de visualización de la pantalla
  • Patas de poliuretano resistentes y diseño de carcasa apilable que permiten apilar fuentes de alimentación
  • Entre los modos de funcionamiento se incluyen: tensión constante, corriente constante o potencia constante
  • Fuente de alimentación totalmente programable para programas con tensión, corriente o alimentación constantes
  • Flexibilidad para programar un método personalizado (hasta 100 métodos personalizados, 20 pasos por método, 999 minutos por paso) o seleccionar uno de los diversos métodos de transferencia y electroforesis en gel preprogramados
  • Parámetros de dispositivo ajustables por el usuario, como volumen del pitido, brillo de pantalla y duración del modo de reposo
  • Entre las funciones de seguridad automática se incluyen: sin carga, temperatura excesiva, tensión excesiva, corriente excesiva, cambio de carga y detección de fugas en tierra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento La fuente de alimentación PowerEase de 120 W incluye la fuente de alimentación y una tarjeta de referencia rápida.
Descripción PowerEase Touch 120W
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel
Para utilizar con (equipo) Electroforesis de ADN/ARN, SDS-PAGE y PAGE nativo
Corriente máxima 500 mA
Línea de productos PowerEase
Tipo Power Supply
Requisitos de alimentación VAC 230
Cantidad 1 each
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tensión máx. 230 V CA
Consumo máx. 120 W