Learn More
Fuente de alimentación PowerEase™ de 90 W (230 V CA)
Código de producto. 15240394
Change view
Click to view available options
:
1 unidad
Código de producto.
15240394 1 unidad
1 options
Código de producto. 15240394 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PS0091
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fuente de alimentación PowerEase™ de 90 W (230 V CA)
La fuente de alimentación de 90 W PowerEase™ se ha diseñado específicamente para electroforesis en minigel. La interfaz sencilla e intuitiva permite que el proceso de suministro eléctrico durante el procesamiento de los geles de ADN y proteínas sea simple y sencillo.
Además, la fuente de alimentación PowerEase™ de 90 W incluye:
  • Ajustes de tensión o corriente constantes
  • Temporizador integrado para electroforesis en gel autónoma
  • Cuatro juegos de tomas de salida que son compatibles con la mayoría de dispositivos de electroforesis
    Fácil de usar
    Con la fuente de alimentación PowerEase™ de 90 W, solo tiene que establecer un voltaje o corriente constantes para iniciar el procesamiento. Esta fuente de alimentación acepta fácilmente el procesamiento y la transferencia de 2 minigeles, como los geles Bolt™ Bis-Tris Plus o 2 geles medios mediante la celda media XCell4 SureLock™.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Certificaciones/conformidad CE, cETLus, c-Tick, dispositivo digital de Clase A, conforme al apartado 15 de las normas FCC, conformidad normativa en materia de diseño medioambiental, Directiva 2011/65/UE
    Actual 4 - 500 mA
    Descripción Fuente de alimentación PowerEase™ de 90 W, 290 × 200 × 70 mm, de 4 a 500 mA, 230 V CA, pantalla gráfica LCD retroiluminada, temporizador integrado para electroforesis en gel autónoma; la fuente de alimentación se ha diseñado específicamente para electroforesis de minigel
    Temporizador ∼99,99 h/min
    Tipo Fuente de alimentación PowerEase™ de 90 W (230 V CA)
    Pantalla Pantalla gráfica LCD retroiluminada
    Incluye Fuente de alimentación y tarjeta de referencia rápida
    Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32° a 104 °F
    Temperatura de funcionamiento (métrico) 0°C a 40°C
    Garantía 1 año
    Anchura (imperial) 7,87 in
    Anchura (métrico) 200 mm
    Altura (imperial) 2,75 in
    Altura (métrico) 70 mm
    Peso (imperial) 2,64 lb
    Peso (métrico) 1,2 kg
    Tensión máx. VAC 230
    Tensión 115-230 V CA
    Vataje 90 w
    Amperaje 4 - 500 mA
    Frequency 50/60 Hz