Learn More
Honeywell™ Guantes POWERCOAT™ Nitri-Knit
Descripción
- Guantes de nitrilo con sujeción
- Revestimiento de tejido interlock de algodón
- Acabado con textura
- El forro de tejido interlock proporciona a los guantes una mayor resistencia a los cortes, los enganches, las abrasiones y los pinchazos, al tiempo que ofrece comodidad al usuario
- La parte de la mano lleva está tratada con un agente permanente antibacteriano y antimoho
- El exclusivo acabado texturizado proporciona un agarre excelente en objetos aceitosos, húmedos o secos
- El alto contenido en nitrilo ofrece una resistencia superior a los cortes, los enganches, las abrasiones y las perforaciones
- Superan a los guantes de caucho natural, neopreno y vinilo cuando se exponen a disolventes, sustancias cáusticas y grasas animales
- En un buen guante con revestimiento de inmersión el nitrilo está unido permanentemente al forro interior y no se descascara como los revestimientos pegados
- Estos guantes están libres de proteínas de látex que pueden causar reacciones alérgicas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE Categoría PPE 3, número de certificado/declaración CE BP60077212 0001 |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Azul |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Tamaño | 7, Pequeño |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Material de revestimiento | Algodón |
| Longitud (métrico) | 30 cm |