Learn More
Honeywell Safety Products™ Guantes Butyl™ Powercoat™ 080-10
Beskrivelse
- El reborde enrollado evita que se resbalen y refuerza su resistencia a las roturas.
- Suaves por dentro para que sea más fácil ponerlos y quitarlos.
- Más flexibles que los de látex natural.
- Buena movilidad
- Resistentes a multitud de disolventes, ácidos y bases de concentración media.
- Resistentes al ozono y al calor.
- Estancos a los gases.
- Buena resistencia a las roturas.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificaciones/conformidad | CE Categoría PPE 3, Garantía de calidad ISO 9001/2000, número de declaración CE 0075/797162/05/13/0411 |
| Clasificación | Movilidad: 5 |
| Color | Negro |
| Cut Resistance Rating | 1 |
| Material | Butilo |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | 9 |
| Grosor (métrico) | 0,5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Pesca en alta mar, petroquímica y tratamiento de aguas |
| Estilo de puño de los guantes | Enrollado |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?