Learn More
Robin™ Mezcladores de potencia
Código de producto. p-8012550
Change view
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
12 t/min
De 2 a 25 t/min
De 2 a 40 t/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de velocidad unitSize
11939667 12 t/min cada uno
11979607 De 2 a 25 t/min cada uno
11969607 De 2 a 40 t/min cada uno
3 options
Código de producto. 11939667
Marca: Robin™ PM031
Solo quedan null
Especificaciones
Intervalo de velocidad 12 t/min
Admite 2 L
Tipo de producto Mezclador de potencia
Fondo (métrico) 34 cm
Altura (métrico) 48 cm
Longitud (métrico) 38 cm
Peso (métrico) 6 kg