Learn More
Paquete de bienvenida Power Blotter, PVDF
Descripción
El sistema Power Blotter incluye una fuente de alimentación integrada optimizada para permitir una transferencia de proteínas uniforme y de alta eficiencia.
El paquete de bienvenida Power Blotter, PVDF, incluye:
- Estación Power Blotter
- Casete Power Blotter
- Pilas de transferencia Power Blotter Select, PVDF, tamaño normal
- Membranas y filtros precortados Power Blotter, PVDF, tamaño normal
- Tampón de transferencia Power Blotter 1-Step
Las características del sistema Power Blotter incluyen:
- Eficaz: alta eficacia de transferencia con una amplia gama de tamaños de proteína en comparación con los métodos convencionales de transferencia semiseca o húmeda (cubeta)
- Rápido: transferencia en 5 a 12 minutos cuando se utiliza con las pilas de transferencia Power Blotter Select o con el tampón de transferencia Power Blotter 1-Step
- Fuente de alimentación integrada: integración perfecta entre la unidad de control y el casete; sin necesidad de fuente de alimentación externa
- Programación de «tacto fácil»: prácticos métodos de transferencia preprogramados o para crear, guardar y ejecutar métodos de transferencia personalizados
- Flexible: transferencia simultánea de 1 o 2 geles de tamaño mini o 1 gel de tamaño medio con el casete Power Blotter
- Versátil: compatible con las pilas de transferencia Power Blotter Select y el tampón de transferencia Pierce 1-Step para programas de transferencia rápida o el tampón de transferencia Towbin para métodos de transferencia semiseca convencionales
El sistema Power Blotter logra una transferencia muy eficiente en siete minutos cuando se utiliza con pilas de transferencia Power Blotter Select o diez minutos con el tampón de transferencia Power Blotter 1-Step. El instrumento también es eficaz con los protocolos de transferencia semiseca estándar de entre 30 y 60 minutos basados en tampones tradicionales.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Geles de acrilamida |
| Cantidad | 1 kit |
| Material | Membrana de PVDF |
| Contenido y almacenamiento | • Estación Power Blotter • Casete Power Blotter • Pilas de transferencia Power Blotter Select, PVDF, tamaño normal • Filtros y membranas precortadas Power Blotter, PVDF, tamaño normal • Tampón de transferencia Power Blotter 1-Step |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Modo de transferencia | Semiseca |
| Línea de productos | Power Blotter |