Learn More
Invitrogen™ Power Blotter Select Transfer Stacks, PVDF, regular size
Código de producto. 15886162
Click to view available options
Suficiente para:
10 transferencias
40 transferencias
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. 15886162
Marca: Invitrogen™ PB5310
Transfiera proteínas de forma rápida y eficaz con estas pilas de transferencia de alto rendimiento listas para usar para el sistema Invitrogen Power Blotter.
Las pilas de transferencia Invitrogen Power Blotter Select se utilizan para transferir proteínas mediante el sistema de inmunotransferencia Invitrogen Power Blotter. Las pilas desechables ya montadas se suministran con una membrana de transferencia de nitrocelulosa integrada para realizar la inmunotransferencia seca de proteínas a partir de geles de poliacrilamida. Cada pila de transferencia Power Blotter Select contiene papel de filtro, membrana y los tampones de cátodo y ánodo apropiados incorporados en una matriz de gel sólida para permitir transferencias rápidas y fiables de proteínas.
Membrana de difluoruro de polivinilideno (PVDF):
  • Tamaño de poro de 0,2 µm, baja fluorescencia
  • Preactivada y lista para usar sin ningún pretratamiento con alcohol.  Compatible con
  • los métodos de detección más utilizados como tinción, inmunodetección, fluorescencia o marcaje radiactivo.
  • Las proteínas se unen como interacciones hidrófobas.
  • La capacidad de unión de proteínas es de 240 µg/cm2
Transferencia rápida, eficiente y uniforme:
  • La pila de transferencia lista para usar se configura rápidamente
  • Transferencias de proteínas en tan solo 7 minutos
  • Pilas fabricadas con membranas de alta calidad para una alta eficiencia de unión, transferencia uniforme y alta sensibilidad de detección
Mayor reproducibilidad:
  • Las pilas ya montadas proporcionan un rendimiento uniforme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 13 cm
Anchura (métrico) 8,3 cm
Cantidad 10 stacks
Formato Pila de transferencia
Material PVDF
Tamaño de poro 0,2 μm
Contenido y almacenamiento 10 pilas de transferencia de tamaño normal (13 cm x 8,3 cm)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Dimensions (LxW) Normal, 13 cm x 8,3 cm
Línea de productos Power Blotter
Suficiente para 10 transferencias