Learn More
Invitrogen™ Power Blotter Select Transfer Stacks, PVDF, mini
Descripción
Las pilas de transferencia Invitrogen Power Blotter Select se utilizan para transferir proteínas mediante el sistema de inmunotransferencia Invitrogen Power Blotter. Las pilas desechables ya montadas se suministran con una membrana de transferencia de nitrocelulosa integrada para realizar la inmunotransferencia seca de proteínas a partir de geles de poliacrilamida. Cada pila de transferencia Power Blotter Select contiene papel de filtro, membrana y los tampones de cátodo y ánodo apropiados incorporados en una matriz de gel sólida para permitir transferencias rápidas y fiables de proteínas.
Membrana de difluoruro de polivinilideno (PVDF):
- Tamaño de poro de 0,2 µm, baja fluorescencia
- Preactivada y lista para usar sin ningún pretratamiento con alcohol. Compatible con
- los métodos de detección más utilizados como tinción, inmunodetección, fluorescencia o marcaje radiactivo.
- Las proteínas se unen como interacciones hidrófobas.
- La capacidad de unión de proteínas es de 240 µg/cm2
Transferencia rápida, eficiente y uniforme:
- La pila de transferencia lista para usar se configura rápidamente
- Transferencias de proteínas en tan solo 7 minutos
- Pilas fabricadas con membranas de alta calidad para una alta eficiencia de unión, transferencia uniforme y alta sensibilidad de detección
Mayor reproducibilidad:
- Las pilas ya montadas proporcionan un rendimiento uniforme
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 8 cm |
| Anchura (métrico) | 8 cm |
| Cantidad | 40 stacks |
| Formato | Pila de transferencia |
| Material | PVDF |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Contenido y almacenamiento | 40 pilas de transferencia de tamaño mini (8 cm x 8 cm) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Dimensions (LxW) | 8 cm x 8 cm |
| Línea de productos | Power Blotter |
| Mostrar más |