Learn More
Invitrogen™ Power Blotter Select Transfer Stacks, nitrocellulose, regular size
Código de producto. 15856162
Change view
Click to view available options
Suficiente para:
10 transferencias
40 transferencias
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Suficiente para unitSize
15856162 40 transferencias paquete de 4
15846162 10 transferencias cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15856162 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PB3340
Transfiera proteínas de forma rápida y eficaz con estas pilas de transferencia de alto rendimiento listas para usar para el sistema Invitrogen Power Blotter.
Las pilas de transferencia Invitrogen Power Blotter Select se utilizan para transferir proteínas mediante el sistema de inmunotransferencia Invitrogen Power Blotter. Las pilas desechables ya montadas se suministran con una membrana de transferencia de nitrocelulosa integrada para realizar la inmunotransferencia seca de proteínas a partir de geles de poliacrilamida. Cada pila de transferencia Power Blotter Select contiene papel de filtro, membrana y los tampones de cátodo y ánodo apropiados incorporados en una matriz de gel sólida para permitir transferencias rápidas y fiables de proteínas.
Membrana de nitrocelulosa:
  • Tamaño de poro de 0,2 µm
  • Compuesta de nitrocelulosa 100 % pura para proporcionar una transferencia de alta calidad.
  • Compatible con los métodos de detección más utilizados como tinción, quimioluminiscencia o fluorescencia.
  • Las proteínas se unen como interacciones hidrofóbicas y electrostáticas.
  • La capacidad de unión de proteínas es de 209 µg/cm2.
Transferencia rápida, eficiente y uniforme:
  • La pila de transferencia lista para usar se configura rápidamente
  • Transferencias de proteínas en tan solo 7 minutos
  • Pilas fabricadas con membranas de alta calidad para una alta eficiencia de unión, transferencia uniforme y alta sensibilidad de detección
Mayor reproducibilidad:
  • Las pilas ya montadas proporcionan un rendimiento uniforme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 13 cm
Anchura (métrico) 8,3 cm
Cantidad 40 stacks
Formato Pila de transferencia
Material Nitrocelulosa
Tamaño de poro 0,2 μm
Contenido y almacenamiento 40 pilas de transferencia de tamaño normal (13 cm x 8,3 cm)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Dimensions (LxW) Normal, 13 cm x 8,3 cm
Línea de productos Power Blotter
Suficiente para 40 transferencias