Learn More
Thermo Scientific™ Partículas recubiertas de estreptavidina Power-Bind™
Código de producto. 11834992 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,3 μm
0,85 μm
Cantidad:
1 ml
5 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
100 ml
5 ml
Código de producto. 11834992
Marca: Thermo Scientific™ 29001801010350
Vincule una gran variedad de ligandos biotinilados, incluidos ADN, ARN, oligonucleótidos, anticuerpos y proteínas mediante partículas recubiertas de estreptavidina Thermo Scientific™ Power-Bind.
Vincule una gran variedad de ligandos biotinilados, incluidos ADN, ARN, oligonucleótidos, anticuerpos y proteínas mediante partículas recubiertas de estreptavidina Thermo Scientific™ Power-Bind. Las partículas poseen unas capacidades de unión de biotina muy elevadas y estables, y son la respuesta a las inquietudes de los fabricantes de kits de pruebas diagnósticas y los investigadores de ácidos nucleicos. Las micropartículas reducen los efectos de las matrices de suero y mejoran la exactitud del ensayo, con lo que se obtiene una baja unión inespecífica de proteínas del suero y otras sustancias interferentes.
Hace ya tiempo que las micropartículas se emplean como soporte de fase sólida en diversos inmunoanálisis y purificaciones por afinidad; sin embargo, ha resultado muy difícil conseguir una unión de los ligandos de fase sólida estable y de alta actividad. Los compuestos biotinilados consiguen unirse de manera estable a las partículas recubiertas de estreptavidina Power-Bind tras una sencilla incubación en tampón debido a la alta afinidad de la interacción entre la biotina y la estreptavidina. Las partículas también funcionan como un espaciador, lo cual mejora la actividad específica del ligando unido. Las suspensiones de partículas no magnéticas monodispersas con estreptavidina se adhieren covalentemente a la superficie de manera muy activa.
Preparado a partir de partículas modificadas con carboxilato OptiLink™ de 0,3 μm o 0,8 μm
Alta capacidad de unión con biotina
Muy estable, larga vida útil
Simplifica el proceso de unión de ligandos a partículas
Combina las ventajas de una gran área de superficie con una unión sencilla con una alta afinidad y una elevada actividad específica
Excelente para ensayos quimioluminiscentes, captura de ligando biotinado, así como para aplicaciones de biología molecular, inmunoensayo o preparación de muestras
Entre las ventajas de Power-Bind se incluyen:
  • Constante de disociación (Kd = 10-15 molar), sencillos protocolos de unión en un solo paso para ligandos biotinilados
  • La alta actividad de los ligandos unidos a la superficie permite resolver fácilmente problemas de acoplamiento difíciles
  • Reacciones simples de biotinilación acuosa
  • Bajas interacciones inespecíficas (superficie de las micropartículas bloqueada)
  • Partículas de gran movilidad para aplicaciones de membrana
  • Puede usarse en formatos de EIA con sistemas de detección enzimáticos/biotina
  • Efecto espaciador favorable de la molécula de estreptavidina
  • Diámetro de 0,3 μm o 0,8 μm para aplicaciones con distintos requisitos
Recomendada para:
Gránulos no magnéticos universales para el acoplamiento de ligandos específicos Aplicaciones de diagnóstico clínico y biología molecular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Incluye certificado de análisis
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Partículas recubiertas de estreptavidina Power-Bind
Color Blanco o incoloro
Para utilizar con (aplicación) Unión de ligandos biotinilados, Ensayos de diagnóstico
Material Poliestireno
Tipo de producto Partículas especializadas
Incluye Prospecto y certificado de análisis
Conservante 0,05 % azida sódica
Cantidad 100 mL
Paquetes de evaluación de muestras Las muestras de evaluación Power-Bind se suministran en frascos de 1 ml con un 1 % de sólidos (10 mg/ml). Seleccione lotes individuales para evaluar.
Paquetes para especialidades Ofrecemos partículas magnéticas recubiertas de estreptavidina Power-Bind en diferentes concentraciones y tamaños de paquete disponibles previa solicitud.
Estabilidad Guanidinio-tiocianato; DMF y DMSO al 100 %; entornos de ultrasonidos; ciclos de temperatura de PCR
Diámetro (métrico) 0,85 μm