Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras Atrapapolvo de 19 mm de Diámetro
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricado en acero inoxidable 316 l de alta calidad
- Una amplia gama de tamaños de muestras
- Una amplia gama de longitudes de muestras
- Facilidad de uso:
- Hay disponible una gama de extremidades para que se pueda utilizar un solo tomamuestras para muestrear con precisión una gama de diferentes volúmenes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Muestreador de polvo |
| Material | Acero inoxidable (316) |
| Material del mango | Acero inoxidable (316) |
| Diámetro (métrico) | 19 mm |
| Longitud (métrico) | 2000 mm |