Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras PowderThief de 12,5 mm de Diámetro
Código de producto. 15849181 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15849181 2000 mm cada uno
15829181 1000 mm cada uno
15839181 1500 mm cada uno
15859181 300 mm cada uno
15869181 600 mm cada uno
5 options
Código de producto. 15849181
Marca: Sampling Systems™ 1030A2000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ampliamente utilizado en las industrias farmacéutica, química y alimentaria de todo el mundo. El PowderThief Sampler de 12,5 mm de diámetro Sampling Systems™ es adecuado para el muestreo de polvos y gránulos de flujo libre.
  • Fabricado en acero inoxidable 316 l de alta calidad
  • Una amplia gama de tamaños de muestras
  • Una amplia gama de longitudes de muestras
  • Facilidad de uso:
  • Hay disponible una gama de extremidades para que se pueda utilizar un solo tomamuestras para muestrear con precisión una gama de diferentes volúmenes
Especificaciones
Tipo de producto Muestreador de polvo
Material Acero inoxidable (316)
Material del mango Acero inoxidable (316)
Diámetro (métrico) 12,5 mm
Longitud (métrico) 2000 mm