Learn More
Buerkle™ Tomamuestras PowderProof™
Código de producto. 10346964 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 cm
60 cm
90 cm
120 cm
120 cm
Para utilizar con (aplicación):
Para gránulos de 2 mm a 4 mm de diámetro.
Para polvos de hasta 2 mm de diámetro.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Para utilizar con (aplicación) unitSize
10346964 90 cm Para polvos de hasta 2 mm de diámetro. cada uno
10041114 30 cm Para polvos de hasta 2 mm de diámetro. cada uno
10706095 120 cm Para gránulos de 2 mm a 4 mm de diámetro. cada uno
11877373 30 cm Para gránulos de 2 mm a 4 mm de diámetro. cada uno
10693585 60 cm Para polvos de hasta 2 mm de diámetro. cada uno
11887373 60 cm Para gránulos de 2 mm a 4 mm de diámetro. cada uno
11897373 90 cm Para gránulos de 2 mm a 4 mm de diámetro. cada uno
11807383 120 cm Para polvos de hasta 2 mm de diámetro. cada uno
8 options
Código de producto. 10346964
Marca: Buerkle™ 53020902
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tomamuestras PowderProof™ es la solución profesional prácticamente probada para el muestreo móvil de polvos y gránulos.
  • Muestreo móvil de polvos y gránulos
  • Se pueden acoplar diferentes lances y sinfines al robusto unidad de accionamiento e intercambia sin problemas
  • Para el muestreo de polvos y gránulos de bidones, barriles, bolsas o sacos
  • PowderProof® con lanza para uso horizontal, como muestreo de sacos, con lanza para uso vertical, para muestreo de contenedores abiertos como barriles, tambores o bolsas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Muestreador PowderProof
Material Acero inoxidable (V4A)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Incluye Motor de 12 V, dos baterías recargables, cargador rápido, pinza para sujetar la bolsa y cepillo de limpieza
Para utilizar con (aplicación) Para polvos de hasta 2 mm de diámetro.
Longitud (métrico) 90 cm