Descripción
- Fabricado en acero inoxidable 316 l de alta calidad
- Acabado brillante
- Adecuado para tomar una muestra de gran volumen de una compactada polvo
- Puede tomar una muestra transversal (compuesta)
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable (316L) |
| Incluye | 4 Ranuras |
| Capacidad (métrico) | 190 mL |
| Diámetro (métrico) | 25 mm (sin desplazamiento) |
| Longitud (métrico) | 1000 mm |