Learn More
Usbeck™ Espátula para polvo
Código de producto. p-7114806
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
210 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10691442
Marca: Usbeck™ 3282
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Transfiera sustancias con facilidad. La espátula para polvo Usbeck™ es ideal para la transferencia de sustancias.
  • Acero inoxidable
  • Ancho de la hoja 9 mm
Especificaciones
Tipo de producto Powder Spatula
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 150 mm