Learn More
Sampling Systems™ Lanza para Muestras de Polvo
Código de producto. 15809301 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
600 mm
1000 mm
Tipo de mango:
Mango liso
Pala de Alta Resistencia
Tamaño:
25 % de tamaño de apertura
50 % de tamaño de apertura
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tipo de mango Tamaño unitSize
15809301 1000 mm Mango liso 50 % de tamaño de apertura cada uno
15819301 600 mm Mango liso 50 % de tamaño de apertura cada uno
15849291 1000 mm Pala de Alta Resistencia 25 % de tamaño de apertura cada uno
15859291 600 mm Pala de Alta Resistencia 25 % de tamaño de apertura cada uno
15869291 1000 mm Mango liso 25 % de tamaño de apertura cada uno
15879291 600 mm Mango liso 25 % de tamaño de apertura cada uno
15889291 1000 mm Pala de Alta Resistencia 50 % de tamaño de apertura cada uno
15899291 600 mm Pala de Alta Resistencia 50 % de tamaño de apertura cada uno
8 options
Código de producto. 15809301
Marca: Sampling Systems™ 1665P1000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece un mayor apalancamiento al empujar el tomamuestras en el material. La Lanza de Muestras de Polvo Sampling Systems™ es ideal para tomar muestras transversales de polvos y algunas pastas.
  • Fabricado en acero inoxidable 316L
  • Disponibles en diferentes combinaciones de tamaños y mangos
  • Puede usarse en el laboratorio o in situ
  • Disponible en stock
Especificaciones
Tipo de producto Lanza para Muestras
Material Acero inoxidable (316L)
Tipo de mango Mango liso
Tamaño 50 % de tamaño de apertura
Longitud (métrico) 1000 mm
Anchura (métrico) 25 mm