Learn More
Hanna Instruments™ Reactivos para cloro libre (100 pruebas)
Código de producto. 11833783
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
11833783 100/paq. paquete de 100
1 options
Código de producto. 11833783
Marca: Hanna Instruments™ HI9370101
Reactivos de alta calidad que se han medido previamente, lo que permite a los usuarios obtener mediciones colorímetricas rápidas y exactas.
  • Reactivos para la determinación colorimétrica de cloro libre
  • Hay suficientes reactivos para 100 pruebas y se deben usar con fotómetros Hanna compatibles portátiles y de sobremesa
  • Reactivos de alta calidad que se han medido previamente, lo que permite a los usuarios obtener mediciones colorímetricas rápidas y exactas
  • Siga el método DPD en el que la reacción entre el cloro y el reactivo produce un tinte rosa en la muestra 
  • Diseñado para su uso con muestras que tienen un intervalo esperado de 0,00 a 5,00 mg/l de cloro libre
Especificaciones
Cantidad 100/paq.