Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras Powder Max
Código de producto. 15809231 Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15809231
Marca: Sampling Systems™ 1213A01
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para su uso con polvos, gránulos y granos de flujo libre. Powder Max Sampler Sampling Systems™ permite tomar muestras grandes de forma rápida y sencilla de tambores, barriles, sacos y mucho más.
  • Fabricado en acero inoxidable 316 l de alta calidad
  • Acabado satinado
  • Las muestras deben tener un tamaño grande.
Especificaciones
Tipo de producto Muestreador de manga de gran volumen
Material Acero inoxidable (316L)
Capacidad (métrico) 150 mL
Diámetro (métrico) 40 mm
Longitud (métrico) 1000 mm