Learn More
Sampling Systems™ Lanza de polvo
Código de producto. 15819321 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
630 mm
1030 mm
2030 mm
Capacidad (métrico):
190 mL
300 mL
360 mL
Longitud del núcleo (métrico):
500 mm
900 mm
1600 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Capacidad (métrico) Longitud del núcleo (métrico) unitSize
15819321 630 mm 190 mL 500 mm cada uno
15809321 2030 mm 360 mL 1600 mm cada uno
15899311 1030 mm 300 mL 900 mm cada uno
3 options
Código de producto. 15819321
Marca: Sampling Systems™ 2250A600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tomamuestras versátil que puede usarse horizontalmente a través de una bolsa o verticalmente para tomar muestras de tambores, barriles, súper sacos y más. La Lanza de Polvo Sampling Systems™ es un muestreador a granel de sección transversal para polvos cohesivos que se puede utilizar para tomar muestras de gran volumen de polvos cohesivos.
  • Fabricado en acero inoxidable 316L
  • Muestras discretas multinivel
Especificaciones
Tipo de producto Lanza de polvo
Material Acero inoxidable (316L)
Capacidad (métrico) 190 mL
Longitud (métrico) 630 mm
Longitud del núcleo (métrico) 500 mm